3,5-Bis(trifluormethyl)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
A10183.03 A10183.06 A10183.14
A10183.03EA 23.8 EUR
A10183.03 A10183.06 A10183.14
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol ≥97%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 349-58-6 Molecular Formula: C8H4F6O Formula Weight: 230.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 97-98°/50mm Beilstein Reference: 2123670 MDL No.: MFCD00000386
Formel: C₈H₄F₆O
Molecular Weight: 230.11 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 20…21 °C
Dichte: 1.51
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000386
CAS-Nummer: 349-58-6
EINECS: 206-488-3