Natriumperborat Tetrahydrat 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumperoxometaborat Tetrahydrat
A10189.0E
A10189.22
A10189.36
A10189.0EEA
68.2
EUR
A10189.0E
A10189.22
A10189.36
Natriumperborat Tetrahydrat 97
Natriumperborat Tetrahydrat
Purity: 97%
CAS No.: 10486-00-7
Molecular Formula: NaBO3.4H2O
Formula Weight: 153.86 (81.84anhy)
Odour: Odourless
pH: ca 10
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,8652
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149231
Formel:
NaH₂BO₄·4H₂O Molecular Weight: 171.87 g/mol Schmelzpunkt: 60 °C (Zers.) Dichte: 1.73 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149231 CAS-Nummer: 13517-20-9 EINECS: 239-172-9 ADR: 5.1 III |