2,4,5-Trimethyloxazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,5-Trimethyl-1,3-oxazol
A10328.06 A10328.14
A10328.06EA 37.8 EUR
A10328.06 A10328.14
2,4,5-Trimethyloxazol ≥97%
2,4,5-Trimethyloxazole
Purity: 97% CAS No.: 20662-84-4 Molecular Formula: C6H9NO Formula Weight: 111.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Pungent Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 107043 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005308
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111.14 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C
Dichte: 0.964
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
MDL: MFCD00005308
CAS-Nummer: 20662-84-4
EINECS: 243-952-4
ADR: 3 III