3-Pyridinylmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, Pyridin-3-methanol
A10381.18
A10381.30
A10381.18EA
53
EUR
A10381.18
A10381.30
3-Pyridinylmethanol ≥98%
3-Pyridylmethanol
Purity: 98%
CAS No.: 100-55-0
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -8 to -6°
Boiling Point: 154°/28mm
Beilstein Reference: 107851
Merck Reference: 14,6527
MDL No.: MFCD00006407
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 154 °C (28 mmHg) Schmelzpunkt: –8 to –6 °C Dichte: 1,130 Flammpunkt: 149 °C (300 °F) |
MDL:
MFCD00006407 CAS-Nummer: 100-55-0 EINECS: 202-864-6 Merck Index: 14,6527 |