1-Methyl-2-thioharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10437.14
A10437.22
A10437.36
A10437.14EA
35.4
EUR
A10437.14
A10437.22
A10437.36
1-Methyl-2-thioharnstoff ≥97%
1-Methyl-2-thioharnstoff
Purity: 98+%
CAS No.: 598-52-7
Molecular Formula: C2H6N2S
Formula Weight: 90.15
pH: 7
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 506162
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004938
Formel:
C₂H₆N₂S Schmelzpunkt: 119…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004938 CAS-Nummer: 598-52-7 EINECS: 209-936-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |