Diphenylsilandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxydiphenylsilane
A10492.36
A10492.22
A10492.14
AB116343.0100
A10492.36EA
253
EUR
A10492.36
A10492.22
A10492.14
ABCRAB116343.0100
Diphenylsilandiol ≥98%
Diphenylsilandiol
Purity: 98%
CAS No.: 947-42-2
Molecular Formula: C12H12O2Si
Formula Weight: 216.31
Odour: Odourless
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2523445
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00002101
Formel:
C₁₂H₁₂O₂Si Molecular Weight: 216.31 g/mol Siedepunkt: 377 Schmelzpunkt: ∼ 150 °C (Zers.) Dichte: 1.25 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002101 CAS-Nummer: 947-42-2 EINECS: 213-427-4 UN: 1325 ADR: 4.1 III |