Pentaerythrit ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Pentaerythritol, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
A10520.0B A10520.0I A10520.30
A10520.0BEA 38 EUR
A10520.0B A10520.0I A10520.30
Pentaerythrit ≥98%
Pentaerythrit
Purity: 98+% CAS No.: 115-77-5 Molecular Formula: C5H12O4 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 260-264° Boiling Point: 276°/30mm Beilstein Reference: 1679274 Merck Reference: 14,7111 MDL No.: MFCD00004692
Formel: C₅H₁₂O₄
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 260…264 °C
Dichte: 1.396
Flammpunkt: 240 °C (464 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004692
CAS-Nummer: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245