6-Nitrobenzothiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10634.06
A10634.18
A10634.06EA
45.3
EUR
A10634.06
A10634.18
6-Nitrobenzothiazol ≥98%
6-Nitrobenzothiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2942-06-5
Molecular Formula: C7H4N2O2S
Formula Weight: 180.18
Melting Point: 173-177°
Beilstein Reference: 7824
Formel:
C₇H₄N₂O₂S Molecular Weight: 180,19 g/mol Schmelzpunkt: 173…177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014569 CAS-Nummer: 2942-06-5 EINECS: 220-933-9 |