2,5-Diphenyloxazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazol
A10654.14 A10654.22 A10654.36
A10654.14EA 34.8 EUR
A10654.14 A10654.22 A10654.36
2,5-Diphenyloxazol 99%
2,5-Diphenyloxazole
Purity: 99% CAS No.: 92-71-7 Molecular Formula: C15H11NO Formula Weight: 221.26 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 360° MDL No.: MFCD00005306
Formel: C₁₅H₁₁NO
Molecular Weight: 221,26 g/mol
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Dichte: 1,060
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005306
CAS-Nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3