4,5-Dimethylthiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10785.06 A10785.14 A10785.22
A10785.06EA 45.1 EUR
A10785.06 A10785.14 A10785.22
4,5-Dimethylthiazol ≥98%
4,5-Dimethylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 3581-91-7 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.18 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 157-158° Beilstein Reference: 105694 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005336
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 157…158 °C
Dichte: 1,070
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005336
CAS-Nummer: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3
ADR: 3,III