Methyl-m-toluat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: m-Toluylsäuremethylester, 3-Toluylsäuremethylester, 3-Tolylsäuremethylester, 3-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-3-methylbenzoat
A10893.18 A10893.30
A10893.18EA 47.6 EUR
A10893.18 A10893.30
Methyl-m-toluat ≥98%
Methyl-m-toluat
Purity: 98% CAS No.: 99-36-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 113°/27mm Beilstein Reference: 2043574 MDL No.: MFCD00008436
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18
Siedepunkt: 113 °C (27 mmHg)
Dichte: 1.062
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008436
CAS-Nummer: 99-36-5
EINECS: 202-753-2