Furfurylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Furfuryl)methanol, Furfurol
A10968.18 A10968.30 A10968.0B
A10968.18EA 24.3 EUR
A10968.18 A10968.30 A10968.0B
Furfurylalkohol ≥98%
Furfurylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 98-00-0 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Mild Melting Point: -31° Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 106291 Merck Reference: 14,4305 UN No.: 2874 MDL No.: MFCD00003252
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98.1 g/mol
Siedepunkt: 170…171 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.129
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003252
CAS-Nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326