Cyanessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11045.0B A11045.0I A11045.30
A11045.0BEA 120 EUR
A11045.0B A11045.0I A11045.30
Cyanessigsäure ≥97%
Cyanessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 372-09-8 Molecular Formula: NCCH2CO2H Formula Weight: 85.06 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Odourless pH: 1.5 Melting Point: 64-69° Boiling Point: 108°/15mm Beilstein Reference: 506325 Merck Reference: 14,2689 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002677
Formel: C₃H₃NO₂
Molecular Weight: 85.06 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 64…69 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002677
CAS-Nummer: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02718