Tris(2-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
A11096.03
A11096.06
A11096.03EA
40.5
EUR
A11096.03
A11096.06
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin
Purity: 98%
CAS No.: 4731-65-1
Molecular Formula: C21H21O3P
Formula Weight: 352.37
Melting Point: 196-204°
Beilstein Reference: 2776186
Formel:
C₂₁H₂₁O₃P Molecular Weight: 352.37 g/mol Schmelzpunkt: 196…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014892 CAS-Nummer: 4731-65-1 EINECS: 225-235-8 |