Phthalimid Kaliumsalz ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid
A11134.0E A11134.22 A11134.36
A11134.0EEA 365 EUR
A11134.0E A11134.22 A11134.36
Phthalimid Kaliumsalz ≥98%
Phthalimid Kaliumsalz
Purity: 98+% CAS No.: 1074-82-4 Molecular Formula: C8H4KNO2 Formula Weight: 185.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598719
Formel: C₈H₄KNO₂
Molecular Weight: 185,22 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,63
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005887
CAS-Nummer: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6