2-Mercapto-5-methylbenzimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Mercapto-5-methyl-1H-benzimidazol, 1,3-Dihydro-5-methyl-2H-benzimidazol-2-thion
A11192.06
A11192.14
A11192.22
A11192.06EA
22.7
EUR
A11192.06
A11192.14
A11192.22
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol ≥98%
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 27231-36-3
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.23
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 5083
Formel:
C₈H₈N₂S Molecular Weight: 164,23 g/mol Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010617 CAS-Nummer: 27231-36-3 EINECS: 248-350-5 |