2-Formylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carboxybenzaldehyd, Phthalaldehydsäure
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
A11201.0BEA
637
EUR
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
2-Formylbenzoesäure ≥98%
2-Formylbenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 119-67-5
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742381
MDL No.: MFCD00003336
Formel:
C₈H₆O₃ Molecular Weight: 150,13 g/mol Siedepunkt: 101 °C (0,4 mmHg) Schmelzpunkt: 97…101 °C Dichte: 1,404 Flammpunkt: 198 °C (388 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003336 CAS-Nummer: 119-67-5 EINECS: 204-342-3 |