Tris(3-chlorphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(m-chlorphenyl)phosphin
A11203.03 A11203.06 A11203.14
A11203.03EA 35.4 EUR
A11203.03 A11203.06 A11203.14
Tris(3-chlorphenyl)phosphin ≥98%
Tris(3-chlorphenyl)phosphin
Purity: 98% CAS No.: 29949-85-7 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD00013632
Formel: C₁₈H₁₂Cl₃P
Molecular Weight: 365,63 g/mol
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013632
CAS-Nummer: 29949-85-7
EINECS: 249-970-9