Butyltrichlorsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butylsilyltrichlorid, Trichlor(butyl)silan
A11256.06
A11256.14
A11256.22
A11256.06EA
24.8
EUR
A11256.06
A11256.14
A11256.22
Butyltrichlorsilan ≥97%
Butyltrichlorsilan
Purity: 97+%
CAS No.: 7521-80-4
Molecular Formula: C4H9Cl3Si
Formula Weight: 191.56
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1736032
UN No.: 1747
MDL No.: MFCD00013605
Formel:
C₄H₉Cl₃Si Molecular Weight: 191.56 g/mol Siedepunkt: 142…143 °C Dichte: 1.16 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013605 CAS-Nummer: 7521-80-4 EINECS: 231-381-3 UN: 1747 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...