Cholsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säure, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäure, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäure, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure
A11257.14 A11257.22 A11257.36
A11257.14EA 34 EUR
A11257.14 A11257.22 A11257.36
Cholsäure ≥98%
Cholsäure
Purity: 98+% CAS No.: 81-25-4 Molecular Formula: C24H40O5 Formula Weight: 408.58 Melting Point: 199-202° Beilstein Reference: 2822009 Merck Reference: 14,2203 Optical Rotation: +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol) MDL No.: MFCD00003672
Formel: C₂₄H₄₀O₅
Molecular Weight: 408.58 g/mol
Siedepunkt: 545
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003672
CAS-Nummer: 81-25-4
EINECS: 201-337-8
Merck Index: 13,02223