2-Acetylthiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11266.03 A11266.06
A11266.03EA 65.2 EUR
A11266.03 A11266.06
2-Acetylthiazol ≥99%
2-Acetylthiazol
Purity: 99% CAS No.: 24295-03-2 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5480 Odour: Characteristic Boiling Point: 89-91°/12mm Beilstein Reference: 109803 MDL No.: MFCD00005324
Formel: C₅H₅NOS
Siedepunkt: 89…91 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 65,5 °C
Dichte: 1,227
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005324
CAS-Nummer: 24295-03-2
EINECS: 246-134-5