2-Thenoesäurehydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Thiophencarbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbohydrazid
A11270.06
A11270.14
A11270.06EA
47.3
EUR
A11270.06
A11270.14
2-Thenoesäurehydrazid ≥98%
2-Thenoesäurehydrazid
Purity: 98+%
CAS No.: 2361-27-5
Molecular Formula: C5H6N2OS
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 114437
Formel:
C₅H₆N₂OS Molecular Weight: 142.18 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005435 CAS-Nummer: 2361-27-5 EINECS: 219-107-0 |