Benzopinakol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Tetraphenylethylenglycol, 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethandiol
A11421.14
A11421.22
A11421.14EA
54.2
EUR
A11421.14
A11421.22
Benzopinakol ≥98%
Benzopinakol
Purity: 98%
CAS No.: 464-72-2
Molecular Formula: C26H22O2
Formula Weight: 366.46
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 174-180°
Beilstein Reference: 2061947
Merck Reference: 14,1100
MDL No.: MFCD00004448
Formel:
(C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂ Molecular Weight: 366,46 g/mol Siedepunkt: 508 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 174…180 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004448 CAS-Nummer: 464-72-2 EINECS: 207-356-8 Merck Index: 14,1100 |