1-Brom-4-propoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Propoxybrombenzol
A11462.06 A11462.14
A11462.06EA 65.8 EUR
A11462.06 A11462.14
1-Brom-4-propoxybenzol ≥98%
1-Bromo-4-propoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 39969-56-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.10 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 238-240° MDL No.: MFCD00156160
Formel: C₉H₁₁BrO
Molecular Weight: 215,09 g/mol
Siedepunkt: 238…240 °C
Dichte: 1,356
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156160
CAS-Nummer: 39969-56-7