Ethylcyanacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyanessigsäureethylester
A11498.0E
A11498.36
A11498.0EEA
171
EUR
A11498.0E
A11498.36
Ethylcyanacetat ≥98%
Ethylcyanacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 105-56-6
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Weak
Melting Point: -23°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 605871
Merck Reference: 14,3786
MDL No.: MFCD00001940
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113.12 g/mol Siedepunkt: 208…210 °C Schmelzpunkt: –23 °C Dichte: 1.063 Flammpunkt: 109 °C (228 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001940 CAS-Nummer: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 13,03821 |