1,3-Diacetoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11547.18
A11547.30
A11547.18EA
29.1
EUR
A11547.18
A11547.30
1,3-Diacetoxybenzol ≥98%
1,3-Diacetoxybenzol
Purity: 98%
CAS No.: 108-58-7
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Siedepunkt: 278 °C Schmelzpunkt: 142…143 °C Dichte: 1,179 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008701 CAS-Nummer: 108-58-7 EINECS: 203-596-2 |