Zinn(II)oxalat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Zinn(II)salz, Ethandisäure Zinn(II)salz
A11689.0E A11689.22 A11689.36
A11689.0EEA 385 EUR
A11689.0E A11689.22 A11689.36
Zinn(II)oxalat ≥98%
Zinn(II)oxalat
Purity: 98% CAS No.: 814-94-8 Molecular Formula: C2O4Sn Formula Weight: 206.72 Melting Point: 280° dec. Beilstein Reference: 3708588 Merck Reference: 14,8786 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040678
Formel: C₂O₄Sn
Molecular Weight: 206,73 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,56
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040678
CAS-Nummer: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8786