Isopropylcyanacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cyanessigsäureisopropylester
A11887.14 A11887.22
A11887.14EA 30.4 EUR
A11887.14 A11887.22
Isopropylcyanacetat ≥97%
Isopropylcyanacetat
Purity: 97% CAS No.: 13361-30-3 Molecular Formula: NCCH2CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 127.14 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 1756014 MDL No.: MFCD00019842
Formel: C₆H₉NO₂
Molecular Weight: 127.14 g/mol
Siedepunkt: 207 °C
Dichte: 1.013
Flammpunkt: 92 °C (198 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019842
CAS-Nummer: 13361-30-3
EINECS: 236-421-3