2-Desoxy-D(-)-ribose ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Desoxy-D(-)-erythropentose, 2-Desoxy-D(-)-arabinose, Thyminose
A11990.03
A11990.06
A11990.14
A11990.03EA
25.3
EUR
A11990.03
A11990.06
A11990.14
2-Desoxy-D(-)-ribose ≥99%
2-Desoxy-D(-)-ribose
Purity: 99%
CAS No.: 533-67-5
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 76-85°
Beilstein Reference: 1721978
Merck Reference: 14,2908
Optical Rotation: -56° (c=1 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00135904
Formel:
C₅H₁₀O₄ Molecular Weight: 134,13 g/mol Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 76…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135904 CAS-Nummer: 533-67-5 EINECS: 208-573-0 Merck Index: 14,2908 |