(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Homoveratronitril, 3,4-Dimethoxybenzylcyanid
A12003.14 A12003.22 A12003.36
A12003.14EA 23.8 EUR
A12003.14 A12003.22 A12003.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 93-17-4 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Odour: Characteristic Melting Point: 62-65° Boiling Point: 177-178°/10mm Beilstein Reference: 1956100 MDL No.: MFCD00001911
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177.2
Siedepunkt: 177…178 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001911
CAS-Nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1