N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
A12033.18
A12033.09
A12033.30
A12033.18EA
215
EUR
A12033.18
A12033.09
A12033.30
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Purity: 98+%
CAS No.: 25561-30-2
Molecular Formula: C8H18F3NOSi2
Formula Weight: 257.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3840
Melting Point: -10°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 3607620
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008269
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Molecular Weight: 257.4 g/mol Siedepunkt: 145…147 °C Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0.97 Flammpunkt: 23 °C (73 °F) |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3 III |