4-Butoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12076.22 A12076.06 A12076.14
A12076.22EA 218 EUR
A12076.22 A12076.06 A12076.14
4-Butoxyphenol ≥98%
4-Butoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 122-94-1 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Melting Point: 63-66° MDL No.: MFCD00002336
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 125 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002336
CAS-Nummer: 122-94-1
EINECS: 204-583-4