1,8-Cineol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, Limonen-1,8-oxid, 1,8-Epoxy-p-menthan
A12269.AP
A12269.AE
A12269.APEA
128
EUR
A12269.AP
A12269.AE
1,8-Cineol ≥99%
Eucalyptol
Purity: 99%
CAS No.: 470-82-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.24
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4575
Melting Point: 1.0°
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 105109
Merck Reference: 14,3895
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00167977
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154.25 g/mol Siedepunkt: 176…177 °C Schmelzpunkt: 1.0 °C Dichte: 0.923 Flammpunkt: 49 °C (120 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167977 CAS-Nummer: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN: 3271 ADR: 3 III Merck Index: 12,03940 |