3-Fluorphthalsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
A12275.06 A12275.14
A12275.06EA 80.6 EUR
A12275.06 A12275.14
3-Fluorphthalsäureanhydrid ≥98%
3-Fluorphthalsäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 652-39-1 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 1283580
Formel: C₈H₃FO₃
Molecular Weight: 166.11 g/mol
Siedepunkt: 351
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039696
CAS-Nummer: 652-39-1
EINECS: 211-491-8