Dibenzothiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dibenzo[b,d]thiophen, Diphenylensulfid
A12288.14 A12288.22 A12288.36
A12288.14EA 39.4 EUR
A12288.14 A12288.22 A12288.36
Dibenzothiophen ≥98%
Dibenzothiophen
Purity: 98% CAS No.: 132-65-0 Molecular Formula: C12H8S Formula Weight: 184.25 Flash Point: 170°(338°F) Melting Point: 97-100° Boiling Point: 332-333° Beilstein Reference: 121101 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004969
Formel: C₁₂H₈S
Molecular Weight: 184,26 g/mol
Siedepunkt: 332…333 °C
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Dichte: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flammpunkt: 170 °C (338 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004969
CAS-Nummer: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
ADR: 9,III