5-Nitrouracil ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidin, Nitrouracil
A12448.14
A12448.22
A12448.36
A12448.14EA
45.5
EUR
A12448.14
A12448.22
A12448.36
5-Nitrouracil ≥98%
5-Nitrouracil
Purity: 98+%
CAS No.: 611-08-5
Molecular Formula: C4H3N3O4
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 300°
Beilstein Reference: 10410
Formel:
C₄H₃N₃O₄ Molecular Weight: 157,09 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 300 °C Dichte: 1,807 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006021 CAS-Nummer: 611-08-5 EINECS: 210-250-4 |