Tris(4-chlorphenyl)phosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(p-chlorphenyl)phosphin
A12487.03 A12487.06
A12487.03EA 51.5 EUR
A12487.03 A12487.06
Tris(4-chlorphenyl)phosphin ≥97%
Tris(4-chlorphenyl)phosphin
Purity: 97% CAS No.: 1159-54-2 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 102-103° Beilstein Reference: 751458
Formel: C₁₈H₁₂Cl₃P
Molecular Weight: 365.63 g/mol
Siedepunkt: 431
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Dichte: 1.449
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013639
CAS-Nummer: 1159-54-2
EINECS: 214-596-7