1-(Trimethylsilyl)imidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 18156-74-6
Molecular Formula: C6H12N2Si
Formula Weight: 140.26
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4765
Odour: Weak
Melting Point: -42°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 606148
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005280
Formel:
C₆H₁₂N₂Si Siedepunkt: 212 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0,956 Flammpunkt: 18 °C (64 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005280 CAS-Nummer: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 ADR: 3,II |