Ethylcrotonat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: trans-2-Butensäureethylester, trans-Ethylcrotonat, Crotonsäureethylester, β-Ethylacrylsäuremethylester, trans-Crotonsäureethylester, 2-Butensäureethylester, trans-β-Ethylacrylsäuremethylester

A12529.0E A12529.22 A12529.36
A12529.0EEA 482 EUR
A12529.0E A12529.22 A12529.36
Ethylcrotonat ≥98%
Ethylcrotonat

Purity: 98% CAS No.: 623-70-1 Molecular Formula: CH3CH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 2°(36°F) Boiling Point: 141-143° UN No.: 1862 MDL No.: MFCD00009289

Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,918
Flammpunkt: 2 °C (36 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009289
CAS-Nummer: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR