Phenoxyessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Phenoxyacetic acid
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
A12541.0EEA
179
EUR
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
Phenoxyessigsäure ≥99%
Phenoxyessigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 122-59-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 98-101°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 907949
Merck Reference: 14,7254
MDL No.: MFCD00004296
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 285 °C Schmelzpunkt: 98…101 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 165 °C (329 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004296 CAS-Nummer: 122-59-8 EINECS: 204-556-7 Merck Index: 14,7254 |