Tris(dimethylamino)phosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexamethylphosphortriamid
A12571.06
A12571.09
A12571.14
A12571.18
A12571.30
A12571.06EA
43.3
EUR
A12571.06
A12571.09
A12571.14
A12571.18
A12571.30
Tris(dimethylamino)phosphin ≥97%
Tris(dimethylamino)phosphin
Purity: 97%
CAS No.: 1608-26-0
Molecular Formula: [(CH3)2N]3P
Formula Weight: 163.21
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -44°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906778
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008301
Formel:
C₆H₁₈N₃P Molecular Weight: 163.2 g/mol Siedepunkt: 162…164 °C Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0.898 Flammpunkt: 37 °C (98 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008301 CAS-Nummer: 1608-26-0 EINECS: 216-534-4 ADR: 3 III |