Tetrabutylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A12626.0F
A12626.AE
A12626.AP
A12626.0FEA
670
EUR
A12626.0F
A12626.AE
A12626.AP
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Tetrabutylammoniumhydroxid
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH
Formula Weight: 259.48
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.400
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009425
Formel:
C₁₆H₃₇NO Molecular Weight: 259,48 g/mol Dichte: 0,910 Flammpunkt: 18 °C (64 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009425 CAS-Nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 2924 ADR: 3,II |