trans-2-Pentensäure ≥90% remainder other isomers
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12689.09 A12689.18
A12689.09EA 52 EUR
A12689.09 A12689.18
trans-2-Pentensäure ≥90% remainder other isomers
trans-2-Pentenoic acid
Purity: 90+% CAS No.: 13991-37-2 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.4515 Odour: Pungent Melting Point: 8-10° Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 1720312 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002704
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 200…203 °C
Schmelzpunkt: 8…10 °C
Dichte: 0,992
Flammpunkt: 102 °C (215 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002704
CAS-Nummer: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
UN: 3265
ADR: 8,III