Anilin Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylamin Hydrochlorid, Aminobenzol HCl, Aminobenzol Hydrochlorid, Phenylamin HCl
A13024.0E A13024.22 A13024.36
A13024.0EEA 238 EUR
A13024.0E A13024.22 A13024.36
Anilin Hydrochlorid ≥99%
Anilin Hydrochlorid
Purity: 99% CAS No.: 142-04-1 Molecular Formula: C6H7N.HCl Formula Weight: 129.59 Flash Point: 193°(379°F) Melting Point: 196-200° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 3593823 Merck Reference: 14,659 UN No.: 1548 MDL No.: MFCD00012958
Formel: C₆H₈ClN
Molecular Weight: 129,59 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Dichte: 1,221
Flammpunkt: 193 °C (379 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012958
CAS-Nummer: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,659