(2-Tolyloxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methylphenoxy)essigsäure
A13076.09 A13076.18 A13076.30
A13076.09EA 44.9 EUR
A13076.09 A13076.18 A13076.30
(2-Tolyloxy)essigsäure ≥98%
(2-Tolyloxy)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 1878-49-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1943465
Formel: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014354
CAS-Nummer: 1878-49-5
EINECS: 217-517-4