Furan ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
250 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
A13102.AP
A13102.0F
A13102.AE
A13102.APEA
47.1
EUR
A13102.AP
A13102.0F
A13102.AE
Furan ≥99% stabilisiert
Furan
Stabilized with ca 250 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 110-00-9
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -35°(-31°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -86°
Boiling Point: 32-33°
Beilstein Reference: 103221
Merck Reference: 14,4296
UN No.: 2389
MDL No.: MFCD00003222
Formel:
C₄H₄O Molecular Weight: 68.08 g/mol Siedepunkt: 32…33 °C Schmelzpunkt: –86 °C Dichte: 0.936 Flammpunkt: –35 °C (–31 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003222 CAS-Nummer: 110-00-9 EINECS: 203-727-3 UN: 2389 ADR: 3 I Merck Index: 14,4296 |