N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA
A13141.06
A13141.14
A13141.22
A13141.06EA
71.7
EUR
A13141.06
A13141.14
A13141.22
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 97%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Purity: 97%
CAS No.: 24589-78-4
Molecular Formula: C6H12F3NOSi
Formula Weight: 199.25
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1941550
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000411
Formel:
C₆H₁₂F₃NOSi Molecular Weight: 199,25 g/mol Siedepunkt: 130…132 °C Dichte: 1,076 Flammpunkt: 25 °C (77 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000411 CAS-Nummer: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 ADR: 3,III |