2-Methylbenzoxazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-1,3-benzoxazol
A13198.14 A13198.22
A13198.14EA 33 EUR
A13198.14 A13198.22
2-Methylbenzoxazol ≥98%
2-Methylbenzoxazole
Purity: 98% CAS No.: 95-21-6 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5500 Melting Point: 2-4° Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 112297 MDL No.: MFCD00005771
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.15 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C
Schmelzpunkt: 2…4 °C
Dichte: 1.120
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005771
CAS-Nummer: 95-21-6
EINECS: 202-399-9