Phthalaldehyd 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phthaldialdehyd, 1,2-Benzoldicarbaldehyd, OPA, o-Phthalaldehyd, Phthaldicarboxaldehyd
A13299.18 A13299.09 A13299.30
A13299.18EA 231 EUR
A13299.18 A13299.09 A13299.30
Phthalaldehyd 98
Phthalaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 643-79-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 878317 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00003335
Formel: C₈H₆O₂
Molecular Weight: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C (269 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 II