trans-3-Hexensäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13428.09 A13428.18
A13428.09EA 46.3 EUR
A13428.09 A13428.18
trans-3-Hexensäure ≥97%
trans-3-Hexenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 1577-18-0 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.4398 Odour: Rancid Melting Point: 11-12° Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 1700862 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002786
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 206 °C
Schmelzpunkt: 11…12 °C
Dichte: 0,961
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002786
CAS-Nummer: 1577-18-0
EINECS: 216-417-8
UN: 3265
ADR: 8,III